Få mere at vide
Hamilton™ 700 Microliter™ Sprøjter: RN Terminering
Product Code. 10292151
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Nålemåler:
22 G
22s G
26'ere G
Model-:
75
701
702
705
710
725
750
Mængde:
6/pakke
Ea.
Unit Size:
Hver
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Nålemåler Model- Mængde Unit Size
10292151 100μ l 22s G 710 Ea. Hver
10078460 25μ L 22s G 702 Ea. Hver
10130411 50μ l 22s G 705 Ea. Hver
10528321 250μ L 22s G 725 Ea. Hver
10528511 500 μl 22 G 750 Ea. Hver
10136301 10μ l 26'ere G 701 6/pakke Pakke med 6
10363851 10μ l 26'ere G 701 Ea. Hver
10078450 5μ L 26'ere G 75 Ea. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10292151 Supplier Hamilton™ Supplier No. 80630
Forventet forsendelse: 01-12-2026
700-seriens sprøjte er den originale håndmonterede Hamilton-sprøjte. Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,5μ L op til 500μ L. En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
  • Original håndmonteret Hamilton sprøjte
  • Ideel til dispensering af volumener fra 0,5 μL op til 500 μL
  • En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie
Specifications
Materiale PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 22s G
Diameter (engelsk) Indre 0,061 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,0059 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.15 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0283 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,305 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.46 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.75 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Til brug med (applikation) Til dispensering af små mængder for at opnå det højest mulige niveau af nøjagtighed og præcision
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 2''
Længde (metrisk) 51 mm
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Tryk 2000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 710
Nålepunkt nummer 2
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 100μ l
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Aftagelig