Få mere at vide
Hamilton™ 700 Microliter™ Sprøjter: RN Terminering
Description
- Original håndmonteret Hamilton sprøjte
- Ideel til dispensering af volumener fra 0,5 μL op til 500 μL
- En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie
Specifications
Specifications
| Materiale | PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 22s G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,041 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,0059 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.15 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,0283 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,305 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.03 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.75 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.72 mm |
| Show More |