Få mere at vide
Hamilton™ 700 Microliter™ Sprøjter: LT-terminering
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Diameter (engelsk) Indre:
0,019 tommer.
0,029 tommer.
0,041 tommer.
0,061 tommer.
0,091 tommer.
0,135 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig:
6.6 mm
7.75 mm
Maks. Tryk:
1000 psi
2000 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Original håndmonteret Hamilton sprøjte
- Ideel til dispensering af volumener fra 0,5 μL op til 500 μL
- En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Materiale | PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel) |
Diameter (engelsk) Indre | 0,091 tommer. |
Diameter (engelsk) Ydre | 0,305 tommer. |
Diameter (metrisk) Indvendig | 2.3 mm |
Diameter (metrisk) Udvendig | 7.75 mm |
Til brug med (applikation) | Til dispensering af små mængder for at opnå det højest mulige niveau af nøjagtighed og præcision |
Produkttype | Microliter Sprøjte |
Maks. Tryk | 1000 psi |
Maks. Temperatur (engelsk) | 239 °F |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hamilton™ 700 Microliter™ Sprøjter: LT-terminering >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion