Få mere at vide
Hamilton™ 700 Microliter™ Sprøjter: LT-terminering
Artikelnummer. 10528131
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Diameter (engelsk) Indre:
0,019 tommer.
0,029 tommer.
0,041 tommer.
0,061 tommer.
0,091 tommer.
0,135 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,6 mm
7,75 mm
Maks. Tryk:
1000 psi
2000 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10528131
Brand: Hamilton™ 80301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
700-seriens sprøjte er den originale håndmonterede Hamilton-sprøjte. Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,5μ L op til 500μ L. En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
  • Original håndmonteret Hamilton sprøjte
  • Ideel til dispensering af volumener fra 0,5 μL op til 500 μL
  • En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel)
Diameter (engelsk) Indre 0,019 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,26 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.485 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6,6 mm
Til brug med (applikation) Til dispensering af små mængder for at opnå det højest mulige niveau af nøjagtighed og præcision
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Tryk 2000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 701
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10μ l
Tilslutningstype Luer