Få mere at vide
Hamilton™ Mikrosprøjtepipette
Artikelnummer. 11562435
Volumen (metrisk):
0,2 til 3,0μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11562435
Brand: Hamilton™ 84250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Mikropipetengangsspidser (13-684-112B)
Til prøver, der ikke er kompatible med traditionelle polypropylenpipettespidser.
  • Engangsspids
  • Prøven fugter kun PTFE-engangsspidsen, hvilket eliminerer krydskontaminering
  • Fjederbelastet stempel og justerbare stop sikrer fremragende reproducerbarhed
  • Den 19 mm elektrotapede nål muliggør nem fastgørelse af PTFE-spidserne
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance NIST
Til brug med (applikation) HPLC-injektionsventiler og prøvepipette
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Længde (metrisk) 19.1 mm
Produkttype Mikrosprøjte pipette
Engangs Engangsbrug
Model- 701 N
Volumen (metrisk) 0,2 til 3,0μ L
Til brug med (udstyr) HPLC injektionsventiler og prøvepipette