Få mere at vide
Hamilton™ 700-serien Microliter™ Manuel injektionssprøjte til JADE Udstyret Agilent Autosamp-REV
Volumen (metrisk):
10μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
MICROLITER sprøjte med et stempel i rustfrit stål, der er håndmonteret på glascylinderen, designet til væskeprøveudtagning. Sprøjten har en cementeret (N) afslutning. Fås i 10 μL volumen.
Sprøjteterminering
- Cementeret nål (N) - For sprøjter med lav volumen cementeres nålene ind i glassprøjtecylinderen på et punkt, der svarer til nul-gradueringsmærket. Med denne afslutning er dødvolumen begrænset til nålens indre volumen. Ikke autoklaverbar. Nålemåleren bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren.
- Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelig måler: 23s
Tekniske data
Tekniske data
| Nålemåler | 23s G |
| Længde (engelsk) | 2,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 65 mm |
| Nålepunkt nummer | AS |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |