Få mere at vide
Hamilton™ 700-serien Microliter™ 8100/8200 autosampler sprøjte
Volumen (metrisk):
10μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Microliter sprøjte med et stempel i rustfrit stål, der er håndmonteret på glascylinderen og er designet til væskeprøvetagning. Sprøjten har en aftagelig nål (RN) terminering. Fås i 10 μL volumen.
Sprøjteafslutninger
- Aftagelig nål (RN) - Nålene er aftagelige og er et Hamilton-specifikt design. Designet gør det muligt for nålene at sidde præcist ved nul-gradueringsmærket på sprøjten. Brugere kan vælge nålemåler, længde og spidsstil for at optimere sprøjten til brugerdefinerede applikationer. Derudover giver denne afslutning mulighed for en aftagelig nål uden at øge sprøjtens dødvolumen og er ideel, når der er risiko for, at nålen tilstopper. Autoklaverbar ved adskillelse. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
- Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelig måler: 26s
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 26s G |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,005 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.13 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,019 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.483 mm |
| Længde (engelsk) | 2 tommer |
| Længde (engelsk) Nål | 1,69 tommer. |
| Længde (metrisk) | 51 mm |
| Produkttype | Microliter Sprøjte |
| Vis mere |