Få mere at vide
Hamilton™ 700/1700 serien Microliter/Gastight™ Sprøjter
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
Model-:
1701
1702
1705
1710
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel) |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,041 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,305 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.03 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.75 mm |
| Til brug med (applikation) | Giver hidtil uset funktionalitet til kontrollerede dyreinjektioner |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 1000 psi |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 239 °F |
| Vis mere |