Få mere at vide
Hamilton™ 700/1700 serien Microliter/Gastight™ Sprøjter
Artikelnummer. 10550203
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
Model-:
1701
1702
1705
1710
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10550203
Brand: Hamilton™ 765301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hamilton Company tilbyder det mest omfattende udvalg af standard- og brugerdefinerede sprøjter i branchen. Hver er fremstillet for at opnå det højest mulige niveau af nøjagtighed og præcision.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel)
Diameter (engelsk) Indre 0,018 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,26 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.46 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.6 mm
Til brug med (applikation) Giver hidtil uset funktionalitet til kontrollerede dyreinjektioner
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 1000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1701
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10μ l
Tilslutningstype Aftagelig