Få mere at vide
Hamilton™ 700 og 1700 serien Gastight™ og Microliter™ Digitale sprøjter: N Opsigelse
Beskrivelse
Sprøjten eliminerer parallaksefejl ved at give en digital udlæsning på dens integrerede LCD-skærm. Et justerbart stempelstop garanterer reproducerbar stempelplacering.
Let-at-læse
Aflæs sprøjtens volumen direkte fra LCD-skærmen. Det digitale display eliminerer volumenaflæsningsfejl samt sikrer, at alle i laboratoriet læser sprøjtevolumen ens.
Ideel til instrumentkalibrering hver
Digital Syringe er en kalibreret enhed, der kan spores til NIST-metoder. Brug den til at kalibrere analytiske instrumenter (AA/ICP, GC, HPLC osv.), forberede standarder og spidsprøver. Giver lettere overholdelse af EPA, CLIA, ISO og FDA (GLP , GMP ) krav.
Bedre nøjagtighed og præcision
700- og 1700-serien MICROLITER™ og GASTIGHT™ Digitale sprøjter er certificeret til± 0,5 % nøjagtighed eller bedre. Forbedret præcision opnås nemt med det indbyggede justerbare stempelstop. Det justerbare stempelstop (0-100 % af sprøjtens volumen) aktiveres med et tryk på knappen på bagsiden af den digitale sprøjte.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,5 % |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 22s G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,02 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,005 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.15 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,02 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.72 mm |
| Vis mere |