Få mere at vide
Hamilton™ 700 og 1700 serien Gastight™ og Microliter™ Digitale sprøjter: N Opsigelse
Artikelnummer. 10686411
Skift visning
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
Nålespids stil:
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Stump
Model-:
75
701
702
705
710
725
1701
1702
1705
1710
1725
Tilslutningstype:
Aftagelig
Cementeret
Pakningsstørrelse:
Hver
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålespids stil Model- Tilslutningstype unitSize
10686411 100μ l Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 1710 Aftagelig Hver
11538024 10μ l Stump 1701 Cementeret Hver
11568044 25μ L Stump 1702 Cementeret Hver
11558024 25μ L Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 1702 Cementeret Hver
10327252 10μ l Stump 701 Cementeret Hver
10008980 25μ L Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 702 Aftagelig Hver
10777611 25μ L Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 702 Cementeret Hver
10604711 50μ l Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 705 Cementeret Hver
10460813 50μ l Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 705 Aftagelig Hver
10222671 50μ l Stump 705 Cementeret Hver
10644881 100μ l Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 710 Cementeret Hver
10232671 100μ l Stump 710 Cementeret Hver
11598024 250μ L Stump 725 Cementeret Hver
11568034 50μ l Stump 1705 Cementeret Hver
11538054 100μ l Stump 1710 Cementeret Hver
10772382 50μ l Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 1705 Aftagelig Hver
10782382 250μ L Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 1725 Aftagelig Hver
11588034 5μ L Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 75 Cementeret Hver
11578024 250μ L Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 725 Cementeret Hver
11538034 50μ l Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 1705 Cementeret Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 10686411 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. DS81030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnår nemt præcision op til 0,5 %, mens der dispenseres volumener fra 500 μL ned til 50 nL
Sprøjten eliminerer parallaksefejl ved at give en digital udlæsning på dens integrerede LCD-skærm. Et justerbart stempelstop garanterer reproducerbar stempelplacering.
Let-at-læse
Aflæs sprøjtens volumen direkte fra LCD-skærmen. Det digitale display eliminerer volumenaflæsningsfejl samt sikrer, at alle i laboratoriet læser sprøjtevolumen ens.
Ideel til instrumentkalibrering hver
Digital Syringe er en kalibreret enhed, der kan spores til NIST-metoder. Brug den til at kalibrere analytiske instrumenter (AA/ICP, GC, HPLC osv.), forberede standarder og spidsprøver. Giver lettere overholdelse af EPA, CLIA, ISO og FDA (GLP , GMP ) krav.
Bedre nøjagtighed og præcision
700- og 1700-serien MICROLITER™ og GASTIGHT™ Digitale sprøjter er certificeret til± 0,5 % nøjagtighed eller bedre. Forbedret præcision opnås nemt med det indbyggede justerbare stempelstop. Det justerbare stempelstop (0-100 % af sprøjtens volumen) aktiveres med et tryk på knappen på bagsiden af den digitale sprøjte.
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,5 %
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 22s G
Diameter (engelsk) Indre 0,05 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,005 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.15 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,02 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.46 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.75 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Til brug med (applikation) Analytisk instrumentkalibrering (AA/ICP, GC, HPLC), klargør standarder og spidsprøver, eliminerer parallaksefejl ved at give en digital udlæsning på dens integrerede LCD-skærm og bruges også til pipettering og HPLC-injektioner
Inkluderer Indbygget justerbart stempelstop, finjusterende fingerhjul, kalibreringscertifikat sporbar til NIST , 3V lithium batterier, opbevaringstaske og instruktioner
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 2''
Længde (metrisk) 51 mm
Produkttype Gastæt Digital Syringe
Maks. Tryk 1000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1710
Nålepunkt nummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 100μ l
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Aftagelig