Få mere at vide
Hamilton™ 700 og 1700 serien Gastight™ og Microliter™ Digitale sprøjter: N Opsigelse
Artikelnummer. 10604711
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
Nålespids stil:
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Stump
Model-:
75
701
702
705
710
725
1701
1702
1705
1710
1725
Tilslutningstype:
Aftagelig
Cementeret
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10604711
Brand: Hamilton™ DS80500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnår nemt præcision op til 0,5 %, mens der dispenseres volumener fra 500 μL ned til 50 nL
Sprøjten eliminerer parallaksefejl ved at give en digital udlæsning på dens integrerede LCD-skærm. Et justerbart stempelstop garanterer reproducerbar stempelplacering.
Let-at-læse
Aflæs sprøjtens volumen direkte fra LCD-skærmen. Det digitale display eliminerer volumenaflæsningsfejl samt sikrer, at alle i laboratoriet læser sprøjtevolumen ens.
Ideel til instrumentkalibrering hver
Digital Syringe er en kalibreret enhed, der kan spores til NIST-metoder. Brug den til at kalibrere analytiske instrumenter (AA/ICP, GC, HPLC osv.), forberede standarder og spidsprøver. Giver lettere overholdelse af EPA, CLIA, ISO og FDA (GLP , GMP ) krav.
Bedre nøjagtighed og præcision
700- og 1700-serien MICROLITER™ og GASTIGHT™ Digitale sprøjter er certificeret til± 0,5 % nøjagtighed eller bedre. Forbedret præcision opnås nemt med det indbyggede justerbare stempelstop. Det justerbare stempelstop (0-100 % af sprøjtens volumen) aktiveres med et tryk på knappen på bagsiden af den digitale sprøjte.
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,5 %
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 22s G
Diameter (engelsk) Indre 0,04 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,005 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.15 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,02 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.03 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.75 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Til brug med (applikation) Analytisk instrumentkalibrering (AA/ICP, GC, HPLC), klargør standarder og spidsprøver, eliminerer parallaksefejl ved at give en digital udlæsning på dens integrerede LCD-skærm og bruges også til pipettering og HPLC-injektioner
Inkluderer Indbygget justerbart stempelstop, finjusterende fingerhjul, kalibreringscertifikat sporbar til NIST , 3V lithium batterier, opbevaringstaske og instruktioner
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 2''
Længde (metrisk) 51 mm
Produkttype Microliter Digital Syringe
Maks. Tryk 2000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 705
Nålepunkt nummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 50μ l
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Cementeret