Få mere at vide
Hamilton™ 1800-serien Gastight™ Erstatningssprøjteløb
Beskrivelse
Tønder varierer i volumen fra 10μ til 250 μL med aftagelige nåle (RN) og cementerede nåle (N) afslutninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (applikation) | Gasser og væsker |
| Produkttype | Erstatningssprøjtecylinder |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Til brug med (udstyr) | 1810 RN sprøjte |