Få mere at vide
Hamilton™ 1800-serien Gastight™ Aftagelige nålesprøjter
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
Nålemåler:
22s G
26'ere G
Maks. Tryk:
1000 psi
500 psi
Produkttype:
Model 1801
Model 1802
Model 1805
Model 1810
Model 1825
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
En blå sprøjteholder er fastgjort til sprøjtens flange. Sprøjteholderen giver et sted til at holde sprøjten, som ikke opvarmer cylinderen, hvilket forårsager dispenseringsunøjagtigheder. Derudover giver den støtte til stempler med lille volumen, der er tilbøjelige til at bøje under injektion. En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige.
1800 Series sprøjtetermineringer
- Aftagelig nål (RN) - Nålene er aftagelige og er et Hamilton-specifikt design. Designet gør det muligt for nålene at sidde præcist ved nul-gradueringsmærket på sprøjten. Brugere kan vælge nålemåler, længde og spidsstil for at optimere sprøjten til brugerdefinerede applikationer. Derudover giver denne afslutning mulighed for en aftagelig nål uden at øge sprøjtens dødvolumen og er ideel, når der er risiko for, at nålen tilstopper. Autoklaverbar ved adskillelse. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
- Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 22
- Point Style 4 - Standard 12° skrå nålespids anbefales til life science-applikationer. Tilgængelige målere: 22. Specielle punktstile såsom 30° , 45° , eller enhver anden vinkel er tilgængelige efter anmodning.
- Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-22
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 26'ere G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,01 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,005 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.13 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,01 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,26 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.46 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.6 mm |
| Vis mere |