Få mere at vide
Hamilton™ 1800-serien Gastight™ Sprøjter med fast nål
Artikelnummer. 10603551
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
Nålemåler:
22s G
26s G
Model-:
1801
1802
1805
1810
1825
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10603551
Brand: Hamilton™ 84875
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forstærket stempelversion af 1700-seriens sprøjter er ideel til dispensering af mængder fra 1μ L op til 500μ L.
En blå sprøjteholder er fastgjort til sprøjtens flange. Sprøjteholderen giver et sted til at holde sprøjten, som ikke opvarmer cylinderen, hvilket forårsager dispenseringsunøjagtigheder. Derudover giver den støtte til stempler med lille volumen, der er tilbøjelige til at bøje under injektion. En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige.
1800 Series sprøjtetermineringer
  • Fixed-Needle (N) - For sprøjter med lav volumen cementeres nålene ind i glassprøjtecylinderen på et punkt, der svarer til nul-gradueringsmærket. Med denne afslutning er dødvolumen begrænset til nålens indre volumen. Ikke autoklaverbar. Nålemåleren bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren.
  • Nålespids stilarter
  • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 22
  • Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26& 22
Note: Disse sprøjter er ikke kalibrerede. Hvis der er behov for kalibreringscertifikat, kontakt kundeservice for at bestille den kalibrerede version, som har samme Mfr. nr. med en CAL foran den (dvs. CAL84875).
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 26s G
Diameter (engelsk) Indre 0,018 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,005 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.13 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0187 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,26 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.46 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 6.6 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.47 mm
Til brug med (applikation) Dispenseringsvolumener fra 1 μL op til 500 μL
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Gastæt, cementeret nål
Maks. Tryk 1000 psig (68,9 bar)
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1801
Nålepunkt nummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 10μ l
Nålespids stil 2
Tilslutningstype Cementeret