Få mere at vide
Hamilton™ 1800-serien Gastight™ Sprøjter med fast nål
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
Nålemåler:
22s G
26'ere G
Model-:
1801
1802
1805
1810
1825
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
En blå sprøjteholder er fastgjort til sprøjtens flange. Sprøjteholderen giver et sted til at holde sprøjten, som ikke opvarmer cylinderen, hvilket forårsager dispenseringsunøjagtigheder. Derudover giver den støtte til stempler med lille volumen, der er tilbøjelige til at bøje under injektion. En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige.
1800 Series sprøjtetermineringer
- Fixed-Needle (N) - For sprøjter med lav volumen cementeres nålene ind i glassprøjtecylinderen på et punkt, der svarer til nul-gradueringsmærket. Med denne afslutning er dødvolumen begrænset til nålens indre volumen. Ikke autoklaverbar. Nålemåleren bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren.
- Nålespids stilarter
- Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 22
- Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26& 22
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 22s G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,091 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,0059 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.15 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,0283 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,305 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.3 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.75 mm |
| Vis mere |