Få mere at vide
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Sprøjter: TLL-terminering
Artikelnummer. p-4895526
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Maks. Tryk:
1000 psi
500 psi
Tilslutningstype:
Luer Lock med slidser
Luer-lås
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10631353
Brand: Hamilton™ 80927
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gastæt version af den originale 700-serie sprøjter, ideel til dispensering af volumener fra 1 op til 500 μL
Sprøjteserien tilbyder en række forskellige afslutninger og nålemuligheder.
PTFE Luer Lock (TLL)- Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger.
Nålespidsstilarter (punktstile 4 og AS fås på forespørgsel)
  • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 34-10
  • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 34-10
  • Point Style 4 - Standard 12° skrå nålespids anbefales til life science-applikationer. Tilgængelige målere: 34-10. Specielle nålevinkler såsom 0° til 60° tilgængelig efter anmodning.
  • Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
  • Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26-10
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Til brug med (applikation) Ideel til dispensering af både væsker og gasser, nyttig til prøver med opløste eller suspenderede molekyler
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 1000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1705
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 50μ l
Tilslutningstype Luer Lock med slidser