Få mere at vide
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Sprøjter: TLL-terminering
Artikelnummer. 10277820
Skift visning
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Maks. Tryk:
1000 psi
500 psi
Tilslutningstype:
Luer Lock med slidser
Luer-lås
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Maks. Tryk Tilslutningstype Pakningsstørrelse
10277820 500 μl 500 psi Luer-lås Hver
10631353 50μ l 1000 psi Luer Lock med slidser Hver
10214082 500 μl 500 psi Luer Lock med slidser Hver
10440791 50μ l 1000 psi Luer-lås Hver
10267820 100μ l 1000 psi Luer-lås Hver
10631543 100μ l 1000 psi Luer Lock med slidser Hver
10436522 250μ L 500 psi Luer Lock med slidser Hver
10262793 250μ L 500 psi Luer-lås Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10277820 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 81220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00 DKK
    494.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 165.35 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Gastæt version af den originale 700-serie sprøjter, ideel til dispensering af volumener fra 1 op til 500 μL
Sprøjteserien tilbyder en række forskellige afslutninger og nålemuligheder.
PTFE Luer Lock (TLL)- Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger.
Nålespidsstilarter (punktstile 4 og AS fås på forespørgsel)
  • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 34-10
  • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 34-10
  • Point Style 4 - Standard 12° skrå nålespids anbefales til life science-applikationer. Tilgængelige målere: 34-10. Specielle nålevinkler såsom 0° til 60° tilgængelig efter anmodning.
  • Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
  • Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26-10
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Diameter (engelsk) Indre 0,12 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3.26 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.75 mm
Til brug med (applikation) Ideel til dispensering af både væsker og gasser, nyttig til prøver med opløste eller suspenderede molekyler
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 500 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1750
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 500 μl
Tilslutningstype Luer-lås