Få mere at vide
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Sprøjter: TLL-terminering
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Maks. Tryk:
1000 psi
500 psi
Tilslutningstype:
Luer Lock med slidser
Luer-lås
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Sprøjteserien tilbyder en række forskellige afslutninger og nålemuligheder.
PTFE Luer Lock (TLL)- Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik. TLL'en bruges også sammen med Hamilton-fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger.
Nålespidsstilarter (punktstile 4 og AS fås på forespørgsel)
- Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 34-10
- Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 34-10
- Point Style 4 - Standard 12° skrå nålespids anbefales til life science-applikationer. Tilgængelige målere: 34-10. Specielle nålevinkler såsom 0° til 60° tilgængelig efter anmodning.
- Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
- Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26-10
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip) |
| Til brug med (applikation) | Ideel til dispensering af både væsker og gasser, nyttig til prøver med opløste eller suspenderede molekyler |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 500 psi |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 239 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 115 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | 50 °F |
| Model- | 1750 |
| Nålepunkt nummer | Ingen nål inkluderet |
| Vis mere |