Få mere at vide
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Sprøjter: RN Terminering
Artikelnummer. 10665571
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Nålemåler:
22 G
22s G
26'ere G
Maks. Tryk:
1000 psi
500 psi
700 psi
Nålespids stil:
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Stump
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålemåler Maks. Tryk Nålespids stil Pakningsstørrelse
10665571 50μ l 22s G 1000 psi Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10738541 10μ l 26'ere G 1000 psi Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10586892 500 μl 22 G 700 psi Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10017641 50μ l 22s G 1000 psi Stump Hver
10763133 10μ l 22s G 1000 psi Stump Hver
10551863 25μ L 22s G 1000 psi Stump Hver
10401542 100μ l 22s G 1000 psi Stump Hver
10370172 250μ L 22 G 500 psi Stump Hver
10691153 500 μl 22 G 700 psi Stump -
10085450 25μ L 22s G 1000 psi Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10598492 250μ L 22s G 500 psi Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
11514020 250μ L 22s G 500 psi Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10410201 100μ l 22s G 1000 psi Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10665571 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 80930
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Gastæt version af den originale 700-serie sprøjter, ideel til dispensering af volumener fra 1 op til 500 μL
Sprøjteserien tilbyder en række forskellige afslutninger og nålemuligheder.
Aftagelig nål (RN) - Nålene er aftagelige og er et Hamilton-specifikt design. Designet gør det muligt for nålene at sidde præcist ved nul-gradueringsmærket på sprøjten. Brugere kan vælge nålemåler, længde og spidsstil for at optimere sprøjten til brugerdefinerede applikationer. Derudover giver denne afslutning mulighed for en aftagelig nål uden at øge sprøjtens dødvolumen og er ideel, når der er risiko for, at nålen tilstopper. Autoklaverbar ved adskillelse. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Nålespidsstilarter (punktstile 4 og AS fås på forespørgsel)
  • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 34-10
  • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 34-10
  • Point Style 4 - Standard 12° skrå nålespids anbefales til life science-applikationer. Tilgængelige målere: 34-10. Specielle nålevinkler såsom 0° til 60° tilgængelig efter anmodning.
  • Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
  • Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26-10
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 22s G
Diameter (engelsk) Indre 0,04 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,005 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.15 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,02 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.03 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.75 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Til brug med (applikation) Ideel til dispensering af både væsker og gasser, nyttig til prøver med opløste eller suspenderede molekyler
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 2''
Længde (metrisk) 51 mm
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 1000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1705
Nålepunkt nummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 50μ l
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Aftagelig