Få mere at vide
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Sprøjter: N Opsigelse
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
Nålemåler:
22s G
26'ere G
Nålespids stil:
2
3
5
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Gastæt version af den originale 700-serie sprøjter, ideel til dispensering af volumener fra 1 op til 500 μL
Sprøjteserien tilbyder en række forskellige afslutninger og nålemuligheder.
1700 Series sprøjtetermineringer
- Cementeret nål (N) - For sprøjter med lav volumen cementeres nålene ind i glassprøjtecylinderen på et punkt, der svarer til nul-gradueringsmærket. Med denne afslutning er dødvolumen begrænset til nålens indre volumen. Ikke autoklaverbar. Nålemåleren bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren.
- Nålespidsstilarter (punktstile 4 og AS fås på forespørgsel)
- Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 34-10
- Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 34-10
- Point Style 4 - Standard 12° skrå nålespids anbefales til life science-applikationer. Tilgængelige målere: 34-10. Specielle nålevinkler såsom 0° til 60° tilgængelig efter anmodning.
- Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
- Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26-10
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 22s G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,02 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,0059 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.15 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,0283 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.72 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.75 mm |
| Vis mere |