Få mere at vide
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Sprøjter: LT-terminering
Description
Sprøjteserien tilbyder en række forskellige afslutninger og nålemuligheder.
Luer Tip (LT)- Nålene er aftagelige og passer over et slebet glasnav, som er tilspidset i form af en han-luer. LT-termineringen vil acceptere de fleste injektionsnåle, men er designet specielt til brug med Hamilton Kel-F nåle. Denne afslutning øger dødvolumen i sprøjten, hvilket måske ikke er passende til nogle applikationer. Autoklaverbar ved adskillelse.
Nålespidsstilarter (punktstile 4 og AS fås på forespørgsel)
- Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 34-10
- Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 34-10
- Point Style 4 - Standard 12° skrå nålespids anbefales til life science-applikationer. Tilgængelige målere: 34-10. Specielle nålevinkler såsom 0° til 60° tilgængelig efter anmodning.
- Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
- Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26-10
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip) |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,041 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,305 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1,03 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7,75 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til dispensering af både væsker og gasser, nyttig til prøver med opløste eller suspenderede molekyler |
| Produkttype | Gastæt |
| Maks. Tryk | 1000 psig |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 239 °F |
| Show More |