Få mere at vide
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Sprøjter: LT-terminering
Artikelnummer. 10323951
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,46 mm
0,72 mm
1,03 mm
1,46 mm
2,3 mm
3,26 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,6 mm
7,75 mm
Maks. Tryk:
1000 psig
500 psig
700 psig
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10323951
Brand: Hamilton™ 81201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gastæt version af den originale 700-serie sprøjter, ideel til dispensering af volumener fra 1 op til 500 μL
Sprøjteserien tilbyder en række forskellige afslutninger og nålemuligheder.
Luer Tip (LT)- Nålene er aftagelige og passer over et slebet glasnav, som er tilspidset i form af en han-luer. LT-termineringen vil acceptere de fleste injektionsnåle, men er designet specielt til brug med Hamilton Kel-F nåle. Denne afslutning øger dødvolumen i sprøjten, hvilket måske ikke er passende til nogle applikationer. Autoklaverbar ved adskillelse.
Nålespidsstilarter (punktstile 4 og AS fås på forespørgsel)
  • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 34-10
  • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 34-10
  • Point Style 4 - Standard 12° skrå nålespids anbefales til life science-applikationer. Tilgængelige målere: 34-10. Specielle nålevinkler såsom 0° til 60° tilgængelig efter anmodning.
  • Point Style 5 - Konisk nål med sideport til gennemtrængning af septa, tynde vinyler og plast uden udkerner. Tilgængelige målere: 26-10
  • Point stil AS - Speciel konisk kanylespids, der bruges på autosampler-sprøjter, kanylespidsen uden kerne anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26-10
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Diameter (engelsk) Indre 0,128 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,305 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3,26 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7,75 mm
Til brug med (applikation) Ideel til dispensering af både væsker og gasser, nyttig til prøver med opløste eller suspenderede molekyler
Produkttype Gastæt
Maks. Tryk 700 psig
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1750
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 500 μl
Tilslutningstype Luer Tip