Få mere at vide
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Sprøjter
Artikelnummer. 17894212
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Nålemåler:
22 G
22s G
Maks. Tryk:
1000 psi
500 psi
700 psi
Model-:
1705
1725
1750
Artikelnummer. 17894212
Brand: Hamilton™ CAL80900
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til dispensering af både væsker og gasser
  • Kalibreret
  • Cementeret nål (N) og luer-spids cementeret nål (LTN)
  • 22s/22gauge m/point style-2
  • Gassteriliserbar
  • Præcisionsbearbejdet polymer stempelspids lavet af PTFE, som giver lækagefri tætning
  • Gastæt tilpasning gør det muligt for spidsen at tørre det indre af sprøjtebeholderen fri for prøve
  • Reducerer molekyleaflejring i sprøjte, når prøver har opløst eller suspenderet molekyler
  • Volumenområde: 50μ til 500 μL
Nåle er 51 mm, medmindre brugeren er specificeret
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 22s G
Diameter (engelsk) Indre 0,041 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,005 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.15 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,028 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,305 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.03 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.75 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Til brug med (applikation) Ideel til udtømning af både væsker og gasser
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 1000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1705
Nålepunkt nummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 50μ l
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Cementeret