Få mere at vide
Hamilton™ 1700-serien Gastight™ Gelpåfyldningssprøjter: RN-terminering, 2,75 tommer. (70 mm) Nålængde: RN-terminering, 2,75 tommer. (70 mm) Nålængde
Artikelnummer. 11540122
Skift visning
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,2 mm
0,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) ydre nål Pakningsstørrelse
11540122 0,2 mm Pakke med 4
11530122 0,3 mm Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11540122 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 78633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 DKK
    1296.24 DKK / Pakke med 4
    Spare 188.76 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Sprøjter er designet til at fungere til multipleks DNA-sekventeringsapplikationer
GASTIGHT-sprøjter med en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjtecylinderen og stemplet, hvilket giver mulighed for væske- eller gasprøveudtagning. Sprøjten har enten en cementeret nål (N) eller aftagelig nål (RN) terminering. Fås i 10 ml volumen.
Sprøjteafslutninger
  • Cementeret nål (N) - For sprøjter med lav volumen cementeres nålene ind i glassprøjtecylinderen på et punkt, der svarer til nul-gradueringsmærket. Med denne afslutning er dødvolumen begrænset til nålens indre volumen. Ikke autoklaverbar. Nålemåleren bestemmes af sprøjtens volumen og kan ikke vælges af brugeren.
  • Nålespids stilarter
    • Point Style 3 - Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 0,2, 0,3, 0,4 mm
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) ydre nål 0,2 mm
Til brug med (applikation) Designet til at fungere til multipleks DNA-sekventeringsapplikationer
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Længde (metrisk) 6.9 cm
Produkttype Erstatningsnål
Nålepunkt nummer 3