Få mere at vide
Hamilton™ 1700 og 1000 serien Gastight™ SampleLock™ Sprøjter, 22s Gauge
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Diameter (engelsk) indre nål:
0,005 tommer.
0,01 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål:
0,15 mm
0,41 mm
Maks. Tryk:
1000 psi
700 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Sprøjter fås i størrelser fra 50 μL til 500 μL. En letanvendelig drejeventil og et positivt bagstop på SampleLock forhindrer tab af prøve og stempeludblæsning. Valgfri han-luer- og hun-luer-lock-adaptergevind på SampleLock ventil, der gør sprøjterne kompatible med et væld af stik og fittings. Typiske anvendelser er:
- Headspace-applikation
- Indsamling og opbevaring af miljøprøver
- Fortryk af gasprøve til GC-analyse
- Injektion af interne standarder gennem ventilporten i prøver
- Prøve spiking
Prøvelås 1700- og 1000-seriens sprøjtetermineringer
- Prøvelås (SL) - Prøvelåsen indeholder en On/Off-sprøjteventil med RN-nål. Denne terminering bruges til headspace, indsamling og opbevaring af miljøprøver, fortryk af gasformige prøver til GC-analyse og prøvetilsætning. Ikke autoklaverbar.
- Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 22
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 22s G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,04 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,005 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0,15 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,02 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,3 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.72 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.75 mm |
| Vis mere |