Få mere at vide
Hamilton™ 1700 og 1000 serien Gastight™ SampleLock™ Sprøjter, 22 gauge
Artikelnummer. 11355151
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Maks. Tryk:
100 psi
200 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Maks. Tryk Pakningsstørrelse
11355151 1 ml 200 psi Hver
15164765 2,5 ml 200 psi Hver
10310071 2,5 ml 200 psi Hver
10402015 5 ml 200 psi Hver
10787954 10 ml 200 psi Hver
11583414 25 ml 100 psi Hver
10069083 50 ml 100 psi Hver
10256274 100 ml 100 psi Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11355151 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 81356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2260.00 DKK
    2093.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 166.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Hamilton SampleLock sprøjter giver dig mulighed for at indsamle, opbevare, transportere og analysere flydende eller gasformige prøver uden fare for tab af fordampning eller miljøforurening.
Sprøjter fås i størrelser fra 1 ml til 100 ml. En letanvendelig drejeventil og et positivt bagstop på SampleLock forhindrer tab af prøve og stempeludblæsning. Valgfri han-luer- og hun-luer-lock-adaptergevind på SampleLock ventil, der gør sprøjterne kompatible med et væld af stik og fittings. Typiske anvendelser er:
  • Headspace-applikation
  • Indsamling og opbevaring af miljøprøver
  • Fortryk af gasprøve til GC-analyse
  • Injektion af interne standarder gennem ventilporten i prøver
  • Prøve spiking
Prøvelås 1700- og 1000-seriens sprøjtetermineringer
  • Prøvelås (SL) - Prøvelåsen indeholder en On/Off-sprøjteventil med RN-nål. Denne terminering bruges til headspace, indsamling og opbevaring af miljøprøver, fortryk af gasformige prøver til GC-analyse og prøvetilsætning. Ikke autoklaverbar.
  • Nålespids stilarter
    • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26-22
    Tekniske data
    Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
    Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel)
    Nålemåler 22 G
    Diameter (engelsk) Indre 0,18 tommer.
    Diameter (engelsk) indre nål 0,01 tommer.
    Diameter (metrisk) indre nål 0.41 mm
    Diameter (engelsk) ydre nål 0,02 tommer.
    Diameter (engelsk) Ydre 0,35 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 4.61 mm
    Diameter (metrisk) Udvendig 9.02 mm
    Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
    Til brug med (applikation) At indsamle, opbevare, transportere og analysere flydende eller gasformige prøver uden fare for fordampningstab eller miljøforurening
    Længde (engelsk) Nål 2''
    Produkttype Generel sprøjte
    Maks. Tryk 200 psi
    Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
    Nålepunkt nummer 2
    Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
    Mængde Ea.
    Volumen (metrisk) 1 ml
    Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
    Tilslutningstype Prøvelås, aftagelig