Få mere at vide
Hamilton™ 1700 og 1000 serien Gastight™ SampleLock™ Sprøjter, 22 gauge
Artikelnummer. 10402015
Volumen (metrisk):
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Maks. Tryk:
100 psi
200 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10402015
Brand: Hamilton™ 81556
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hamilton SampleLock sprøjter giver dig mulighed for at indsamle, opbevare, transportere og analysere flydende eller gasformige prøver uden fare for tab af fordampning eller miljøforurening.
Sprøjter fås i størrelser fra 1 ml til 100 ml. En letanvendelig drejeventil og et positivt bagstop på SampleLock forhindrer tab af prøve og stempeludblæsning. Valgfri han-luer- og hun-luer-lock-adaptergevind på SampleLock ventil, der gør sprøjterne kompatible med et væld af stik og fittings. Typiske anvendelser er:
  • Headspace-applikation
  • Indsamling og opbevaring af miljøprøver
  • Fortryk af gasprøve til GC-analyse
  • Injektion af interne standarder gennem ventilporten i prøver
  • Prøve spiking
Prøvelås 1700- og 1000-seriens sprøjtetermineringer
  • Prøvelås (SL) - Prøvelåsen indeholder en On/Off-sprøjteventil med RN-nål. Denne terminering bruges til headspace, indsamling og opbevaring af miljøprøver, fortryk af gasformige prøver til GC-analyse og prøvetilsætning. Ikke autoklaverbar.
  • Nålespids stilarter
    • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26-22
    Tekniske data
    Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
    Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel)
    Nålemåler 22 G
    Diameter (engelsk) Indre 0,4 tommer.
    Diameter (engelsk) indre nål 0,01 tommer.
    Diameter (metrisk) indre nål 0.41 mm
    Diameter (engelsk) ydre nål 0,02 tommer.
    Diameter (engelsk) Ydre 0,53 tommer
    Diameter (metrisk) Indvendig 10.3 mm
    Diameter (metrisk) Udvendig 13.5 mm
    Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
    Til brug med (applikation) At indsamle, opbevare, transportere og analysere flydende eller gasformige prøver uden fare for fordampningstab eller miljøforurening
    Længde (engelsk) Nål 2''
    Produkttype Generel sprøjte
    Maks. Tryk 200 psi
    Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
    Nålepunkt nummer 2
    Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
    Mængde Ea.
    Volumen (metrisk) 5 mL
    Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
    Tilslutningstype Prøvelås, aftagelig