Få mere at vide
Hamilton™ 1700 og 1000 serien Gastight™ SampleLock™ Sprøjter, 22 gauge
Artikelnummer. 10256274
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Maks. Tryk:
100 psi
200 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Maks. Tryk Pakningsstørrelse
10256274 100 ml 100 psi Hver
11355151 1 ml 200 psi Hver
15164765 2,5 ml 200 psi Hver
10310071 2,5 ml 200 psi Hver
10402015 5 ml 200 psi Hver
10787954 10 ml 200 psi Hver
11583414 25 ml 100 psi Hver
10069083 50 ml 100 psi Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10256274 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 86346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7435.00 DKK
    6709.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 725.34 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Hamilton SampleLock sprøjter giver dig mulighed for at indsamle, opbevare, transportere og analysere flydende eller gasformige prøver uden fare for tab af fordampning eller miljøforurening.
Sprøjter fås i størrelser fra 1 ml til 100 ml. En letanvendelig drejeventil og et positivt bagstop på SampleLock forhindrer tab af prøve og stempeludblæsning. Valgfri han-luer- og hun-luer-lock-adaptergevind på SampleLock ventil, der gør sprøjterne kompatible med et væld af stik og fittings. Typiske anvendelser er:
  • Headspace-applikation
  • Indsamling og opbevaring af miljøprøver
  • Fortryk af gasprøve til GC-analyse
  • Injektion af interne standarder gennem ventilporten i prøver
  • Prøve spiking
Prøvelås 1700- og 1000-seriens sprøjtetermineringer
  • Prøvelås (SL) - Prøvelåsen indeholder en On/Off-sprøjteventil med RN-nål. Denne terminering bruges til headspace, indsamling og opbevaring af miljøprøver, fortryk af gasformige prøver til GC-analyse og prøvetilsætning. Ikke autoklaverbar.
  • Nålespids stilarter
    • Point Style 2 - Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 26-22
    Spezifikation
    Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
    Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel), Rustfrit stål (stempel)
    Nålemåler 22 G
    Diameter (engelsk) Indre 1,28 tommer.
    Diameter (engelsk) indre nål 0,01 tommer.
    Diameter (metrisk) indre nål 0.41 mm
    Diameter (engelsk) ydre nål 0,02 tommer.
    Diameter (engelsk) Ydre 1,45 tommer.
    Diameter (metrisk) Indvendig 32.6 mm
    Diameter (metrisk) Udvendig 1.45 mm
    Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
    Til brug med (applikation) At indsamle, opbevare, transportere og analysere flydende eller gasformige prøver uden fare for fordampningstab eller miljøforurening
    Længde (engelsk) Nål 2''
    Produkttype Generel sprøjte
    Maks. Tryk 100 psi
    Maks. Temperatur (engelsk) 176 °F
    Maks. Temperatur (metrisk) 80 °C
    Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
    Nålepunkt nummer 2
    Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
    Mængde Ea.
    Volumen (metrisk) 100 ml
    Produktlinje Gastæt SampleLock
    Længde (metrisk) nål 51 mm
    Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
    Tilslutningstype Prøvelås, aftagelig
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.