Få mere at vide
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprøjter: TLLX-terminering
Volumen (metrisk):
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
Model-:
1001
1702
1705
1710
1725
1750
Autoklaverbar:
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Har en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjtecylinderen og stemplet, så der kan tages væske- eller gasprøver.
- PFTE Luer Lock med stop (TLLX) - han-luer-konus med et forniklet messingnav. Denne forbindes til MICROLAB 500 instrumenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip) |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,041 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,305 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.03 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.75 mm |
| Inkluderer | Instrumentstempelstop |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 1000 psi |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 239 °F |
| Vis mere |