Få mere at vide
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprøjter: TLLX-terminering
Artikelnummer. 10303032
Skift visning
Volumen (metrisk):
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
Model-:
1001
1702
1705
1710
1725
1750
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Må ikke autoklaveres
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Model- Autoklaverbar unitSize
10303032 1 ml 1001 Må ikke autoklaveres Hver
10206532 25μ L 1702 Må ikke autoklaveres Hver
10623171 500 μl 1750 Autoklaverbar Hver
10231681 100μ l 1710 Autoklaverbar Hver
10509091 50μ l 1705 Autoklaverbar Hver
10068370 250μ L 1725 Autoklaverbar Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10303032 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 81323
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sprøjter er designet til at passe ind i eller med forskellige instrumenter som f.eks MICROLAB™ 500 og MICROLAB 1000
Har en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjtecylinderen og stemplet, så der kan tages væske- eller gasprøver.
  • PFTE Luer Lock med stop (TLLX) - han-luer-konus med et forniklet messingnav. Denne forbindes til MICROLAB 500 instrumenter.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Diameter (engelsk) Indre 0,181 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,355 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4.61 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 9.02 mm
Inkluderer Instrumentstempelstop
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 200 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1001
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 1 ml
Til brug med (udstyr) Microlab 500 instrumenter
Tilslutningstype Luer-lås