Få mere at vide
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprøjter: TLLX-terminering
Artikelnummer. 10231681
Volumen (metrisk):
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
Model-:
1001
1702
1705
1710
1725
1750
Autoklaverbar:
Autoklaverbar
Må ikke autoklaveres
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10231681
Brand: Hamilton™ 81022
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sprøjter er designet til at passe ind i eller med forskellige instrumenter som f.eks MICROLAB™ 500 og MICROLAB 1000
Har en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjtecylinderen og stemplet, så der kan tages væske- eller gasprøver.
  • PFTE Luer Lock med stop (TLLX) - han-luer-konus med et forniklet messingnav. Denne forbindes til MICROLAB 500 instrumenter.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Diameter (engelsk) Indre 0,057 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,305 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.46 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.75 mm
Inkluderer Instrumentstempelstop
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 1000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1710
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 100μ l
Til brug med (udstyr) Microlab 500 instrumenter
Tilslutningstype Luer-lås