Få mere at vide
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprøjter: TLLX-terminering
Beskrivelse
Har en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjtecylinderen og stemplet, så der kan tages væske- eller gasprøver.
- PFTE Luer Lock med stop (TLLX) - han-luer-konus med et forniklet messingnav. Denne forbindes til MICROLAB 500 instrumenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip) |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,091 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,305 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.3 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.75 mm |
| Inkluderer | Instrumentstempelstop |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 500 psi |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 239 °F |
| Vis mere |