Få mere at vide
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprøjter: DX Afslutning
Volumen (metrisk):
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,729 mm
1,03 mm
1,46 mm
2,3 mm
3,26 mm
4,61 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
7,75 mm
9,02 mm
Maks. Tryk:
1000 psi
200 psi
500 psi
700 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Har en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjtecylinderen og stemplet, så der kan tages væske- eller gasprøver.
- Fortynder (DX ) - Denne terminering er designet til MICROLAB 500 fortyndere/dispensere og har et sideportstik.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip) |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,029 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,305 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,729 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7,75 mm |
| Inkluderer | Instrumentstempelstop |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 1000 psi |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 239 °F |
| Vis mere |