Få mere at vide
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprøjter: CX Afslutning
Volumen (metrisk):
50μ l
250μ L
500 μl
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,03 mm
2,3 mm
3,26 mm
Model-:
1725
1750
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Har en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjtecylinderen og stemplet, så der kan tages væske- eller gasprøver.
- Cheminert (CX ) - Denne afslutning er en -+-28 fitting designet til at passe direkte ind i instrumentering. X-stilen, der betyder stempelstop, på denne sprøjte er designet til at begrænse slitage på stempelspidsen.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip) |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,128 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,305 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3,26 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.75 mm |
| Til brug med (applikation) | Til dispensering af volumener fra μ100 L op til 100mL |
| Inkluderer | Instrumentstempelstop |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 700 psi |
| Vis mere |