Få mere at vide
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprøjter: C Afslutning
Artikelnummer. 15740548
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
7,75 mm
9,02 mm
9,6 mm
13,5 mm
17,7 mm
Model-:
1001
1002
1005
1010
1750
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Model- Pakningsstørrelse
15740548 500 μl 7,75 mm 1750 -
10500513 10 ml 17,7 mm 1010 Hver
10027701 5 ml 13,5 mm 1005 Hver
10739882 1 ml 9,02 mm 1001 Hver
10172032 2,5 ml 9,6 mm 1002 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15740548 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 81260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.25 DKK
    560.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 86.19 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Sprøjter er designet til at passe ind i eller med forskellige instrumenter som f.eks MICROLAB™ 500 og MICROLAB 1000
Hav en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjteløbet og stemplet, så man kan tage prøver af væske eller gas.
  • Cheminert (C) - Denne terminering er en -+-28 fitting designet til at passe direkte ind i instrumentering. X-stilen, altså plunger stop, på denne sprøjte er designet til at begrænse slid på plunger-spidsen.
Especificaciones
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (løb), PTFE (Tip)
Diameter (engelsk) Indre 0,128 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 0,305 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 3.26 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7,75 mm
Til brug med (applikation) Til dosering af volumener fra 100 μl op til 100 ml
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 200 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1750
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 500 μl
Tilslutningstype ChemSeal
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.