Få mere at vide
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprøjter: C Afslutning
Artikelnummer. 10500513
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
9,02 mm
9,6 mm
13,5 mm
17,7 mm
Model-:
1001
1002
1005
1010
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10500513
Brand: Hamilton™ 81660
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sprøjter er designet til at passe ind i eller med forskellige instrumenter som f.eks MICROLAB™ 500 og MICROLAB 1000
Har en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjtecylinderen og stemplet, så der kan tages væske- eller gasprøver.
  • Cheminert (C) - Denne afslutning er en -+-28 fitting designet til at passe direkte ind i instrumentering. X-stilen, der betyder stempelstop, på denne sprøjte er designet til at begrænse slitage på stempelspidsen.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Diameter (engelsk) Indre 0,574 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,695 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 14.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 17,7 mm
Til brug med (applikation) Til dispensering af volumener fra μ100 L op til 100mL
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 200 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1010
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 10 ml
Tilslutningstype ChemSeal