Få mere at vide
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprøjter: C Afslutning
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
9,02 mm
9,6 mm
13,5 mm
17,7 mm
Model-:
1001
1002
1005
1010
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Har en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjtecylinderen og stemplet, så der kan tages væske- eller gasprøver.
- Cheminert (C) - Denne afslutning er en -+-28 fitting designet til at passe direkte ind i instrumentering. X-stilen, der betyder stempelstop, på denne sprøjte er designet til at begrænse slitage på stempelspidsen.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip) |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,406 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,53 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 10.3 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13,5 mm |
| Til brug med (applikation) | Til dispensering af volumener fra μ100 L op til 100mL |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 200 psi |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 239 °F |
| Vis mere |