Få mere at vide
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprøjter: AD-terminering
Artikelnummer. 10018422
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
Maks. Tryk:
1000 psi
200 psi
500 psi
700 psi
Model-:
1001
1002
1005
1705
1710
1725
1750
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10018422
Brand: Hamilton™ 201050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sprøjter er designet til at passe ind i eller med forskellige instrumenter som f.eks MICROLAB™ 500 og MICROLAB 1000
Har en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjtecylinderen og stemplet, så der kan tages væske- eller gasprøver.
  • AccuDil™ (AD) - Denne afslutning er designet til MICROLAB 1000 fortyndere/dispensere
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 1000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 68 °F
Model- 1710
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 100μ l
Produktlinje AccuDil
Til brug med (udstyr) Microlab 1000 fortyndere/dispensere