Få mere at vide
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprøjter: AD-terminering
Beskrivelse
Har en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjtecylinderen og stemplet, så der kan tages væske- eller gasprøver.
- AccuDil™ (AD) - Denne afslutning er designet til MICROLAB 1000 fortyndere/dispensere
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip) |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 1000 psi |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 122 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | 68 °F |
| Model- | 1705 |
| Nålepunkt nummer | Ingen nål inkluderet |
| Mængde | Ea. |
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Vis mere |