Få mere at vide
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprøjter: AD-terminering
Artikelnummer. 10688061
Skift visning
Volumen (metrisk):
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
Maks. Tryk:
1000 psi
200 psi
500 psi
700 psi
Model-:
1001
1002
1005
1705
1710
1725
1750
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Maks. Tryk Model- unitSize
10688061 1 ml 200 psi 1001 Hver
11557864 50μ l 1000 psi 1705 Hver
10018422 100μ l 1000 psi 1710 Hver
10268470 500 μl 700 psi 1750 Hver
10440581 250μ L 500 psi 1725 Hver
13586540 250μ L 500 psi 1725 Hver
10698061 2,5 ml 200 psi 1002 Hver
10186560 5 ml 200 psi 1005 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10688061 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 201200
Spar op til 60 % på essentielle produkter til kontrakttest
Brug rabatkode 28025
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sprøjter er designet til at passe ind i eller med forskellige instrumenter som f.eks MICROLAB™ 500 og MICROLAB 1000
Har en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjtecylinderen og stemplet, så der kan tages væske- eller gasprøver.
  • AccuDil™ (AD) - Denne afslutning er designet til MICROLAB 1000 fortyndere/dispensere
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 200 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 68 °F
Model- 1001
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 1 ml
Produktlinje AccuDil
Til brug med (udstyr) Microlab 1000 fortyndere/dispensere