Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprøjter: Aftagelig nål, RN-terminering, 22 Gauge, 2 in. Nål længde
Artikelnummer. p-4905089
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Nålepunkt nummer:
2
3
Nålespids stil:
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Stump
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10332692
Brand: Hamilton™ 81365
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mellemvolumen GASTIGHT-sprøjte ideel til dispensering af mængder fra 100μ L op til 100 ml.
Aftagelig nål (RN): nålene er aftagelige og er et Hamilton-specifikt design. Designet gør det muligt for nålene at sidde præcist ved nul-gradueringsmærket på sprøjten. Brugere kan vælge nålemåler, længde og spidsstil for at optimere sprøjten til brugerdefinerede applikationer. Derudover giver denne afslutning mulighed for en aftagelig nål uden at øge sprøjtens dødvolumen og er ideel, når der er risiko for, at nålen tilstopper. Autoklaverbar ved adskillelse. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Nålespids stilarter
  • Stil 2: Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 33-10
  • Stil 3: Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 33-10
Ordreinfo
En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) Indre 0,18 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,016 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.41 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,028 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,355 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 9.02 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Til brug med (applikation) Ideel til manuelle og automatiserede HPLC-injektioner, almindeligvis brugt i sprøjtepumper og andre væskehåndteringsinstrumenter
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 200 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1001
Nålepunkt nummer 3
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 1 ml
Produktlinje Gastæt
Længde (metrisk) nål 5.1 cm
Nålespids stil Stump
Til brug med (udstyr) HPLC indsprøjtningsventiler
Tilslutningstype Aftagelig
Uddannet Ja