Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprøjter: Aftagelig nål, RN-terminering, 22 Gauge, 2 in. Nål længde
Artikelnummer. 10166370
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Nålepunkt nummer:
2
3
Nålespids stil:
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Stump
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålepunkt nummer Nålespids stil unitSize
10166370 1 ml 2 Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10332692 1 ml 3 Stump Hver
10343901 2,5 ml 2 Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10788921 5 ml 2 Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
10088460 10 ml 2 Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10166370 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 81330
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mellemvolumen GASTIGHT-sprøjte ideel til dispensering af mængder fra 100μ L op til 100 ml.
Aftagelig nål (RN): nålene er aftagelige og er et Hamilton-specifikt design. Designet gør det muligt for nålene at sidde præcist ved nul-gradueringsmærket på sprøjten. Brugere kan vælge nålemåler, længde og spidsstil for at optimere sprøjten til brugerdefinerede applikationer. Derudover giver denne afslutning mulighed for en aftagelig nål uden at øge sprøjtens dødvolumen og er ideel, når der er risiko for, at nålen tilstopper. Autoklaverbar ved adskillelse. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Nålespids stilarter
  • Stil 2: Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 33-10
  • Stil 3: Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 33-10
Ordreinfo
En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) Indre 0,18 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,016 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.41 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,028 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,355 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 9.02 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Til brug med (applikation) Ideel til manuelle og automatiserede HPLC-injektioner, almindeligvis brugt i sprøjtepumper og andre væskehåndteringsinstrumenter
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 200 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1001
Nålepunkt nummer 2
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 1 ml
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Aftagelig