Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprøjter: Aftagelig nål, RN-terminering, 22 Gauge, 2 in. Nål længde
Description
Mellemvolumen GASTIGHT-sprøjte ideel til dispensering af mængder fra 100μ L op til 100 ml.
Aftagelig nål (RN): nålene er aftagelige og er et Hamilton-specifikt design. Designet gør det muligt for nålene at sidde præcist ved nul-gradueringsmærket på sprøjten. Brugere kan vælge nålemåler, længde og spidsstil for at optimere sprøjten til brugerdefinerede applikationer. Derudover giver denne afslutning mulighed for en aftagelig nål uden at øge sprøjtens dødvolumen og er ideel, når der er risiko for, at nålen tilstopper. Autoklaverbar ved adskillelse. Gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid.
Nålespids stilarter
- Stil 2: Skarp, skrå, buet, ikke-kernenålespids anbefales til septumpenetrering. Tilgængelige målere: 33-10
- Stil 3: Stump nålespids til brug med HPLC-injektionsventiler og til prøvepipettering. Tilgængelige målere: 33-10
Order Info
En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,57 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,016 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.41 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,028 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,695 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 14.6 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 17.7 mm |
| Show More |