Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprøjter: Luer Lock-sprøjter, TLL-terminering
Artikelnummer. 10772361
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Model-:
1001
1002
1005
1010
1025
1050
1100
Tilslutningstype:
Luer Lock med slidser
Luer-lås
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Model- Tilslutningstype Pakningsstørrelse
10772361 1 ml 1001 Luer-lås Hver
10611353 50 ml 1050 Luer Lock med slidser Hver
10235672 25 ml 1025 Luer Lock med slidser Hver
10040092 100 ml 1100 Luer-lås Hver
10120031 2,5 ml 1002 Luer-lås Hver
10500052 5 ml 1005 Luer-lås Hver
10683921 10 ml 1010 Luer-lås Hver
10374902 1 ml 1001 Luer Lock med slidser Hver
10531213 2,5 ml 1002 Luer Lock med slidser Hver
10757484 5 ml 1005 Luer Lock med slidser Hver
10334812 10 ml 1010 Luer Lock med slidser Hver
10495762 25 ml 1025 Luer-lås Hver
10674301 50 ml 1050 Luer-lås Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 10772361 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 81320
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Mellemvolumen GASTIGHT-sprøjte ideel til dispensering af mængder fra 100μ L op til 100 ml.
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik
  • TLL'en bruges med Hamilton fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger
  • Udgaven med slidser bruges under fastgørelsen til nogle instrumenter, men påvirker ikke forbindelsen til nåle
  • Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 ml og større sprøjter; gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid
  • Nålespids stilarter 4 og AS fås på forespørgsel)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale PTFE (tip), PTFE-spids (stempel)
Diameter (engelsk) Indre 0,18 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,355 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 9.02 mm
Til brug med (applikation) Ideel til manuelle og automatiserede HPLC-injektioner, almindeligvis brugt i sprøjtepumper og andre væskehåndteringsinstrumenter
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 200 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 239 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1001
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 1 ml
Tilslutningstype Luer-lås