Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprøjter: Luer Lock-sprøjter, TLL-terminering
Artikelnummer. 10674301
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Model-:
1001
1002
1005
1010
1025
1050
1100
Tilslutningstype:
Luer Lock med slidser
Luer-lås
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10674301
Brand: Hamilton™ 85020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mellemvolumen GASTIGHT-sprøjte ideel til dispensering af mængder fra 100μ L op til 100 ml.
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik
  • TLL'en bruges med Hamilton fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger
  • Udgaven med slidser bruges under fastgørelsen til nogle instrumenter, men påvirker ikke forbindelsen til nåle
  • Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 ml og større sprøjter; gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid
  • Nålespids stilarter 4 og AS fås på forespørgsel)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale PTFE (tip), PTFE-spids (stempel)
Diameter (engelsk) Indre 1,28 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1,45 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 32.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 36.9 mm
Til brug med (applikation) Ideel til manuelle og automatiserede HPLC-injektioner, almindeligvis brugt i sprøjtepumper og andre væskehåndteringsinstrumenter
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 100 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 176 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 80 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1050
Nålepunkt nummer Ingen nål inkluderet
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 50 ml
Tilslutningstype Luer-lås