Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprøjter: Luer Lock-sprøjter, TLL-terminering
Volumen (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Model-:
1001
1002
1005
1010
1025
1050
1100
Tilslutningstype:
Luer Lock med slidser
Luer-lås
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Mellemvolumen GASTIGHT-sprøjte ideel til dispensering af mængder fra 100μ L op til 100 ml.
- PTFE Luer Lock (TLL) - Denne afslutning har en PTFE, han Luer konus med forniklet messing låsenav til brug med Kel-F nåle, metalnavnåle og universalstik
- TLL'en bruges med Hamilton fortyndere/dispensere, OEM-applikationer og manuelle betjeninger
- Udgaven med slidser bruges under fastgørelsen til nogle instrumenter, men påvirker ikke forbindelsen til nåle
- Autoklaverbar, når den er adskilt, undtagen på 25 ml og større sprøjter; gentagen autoklavering vil forkorte sprøjtens levetid
- Nålespids stilarter 4 og AS fås på forespørgsel)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | CTFE (tøndelås), PTFE (stempel), PTFE (tip), PTFE (tip), PTFE-spids (stempel) |
| Diameter (engelsk) Indre | 1,28 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,45 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 32.6 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 36.9 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til manuelle og automatiserede HPLC-injektioner, almindeligvis brugt i sprøjtepumper og andre væskehåndteringsinstrumenter |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 100 psi |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 176 °F |
| Vis mere |