Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprøjter
Artikelnummer. p-4668024
Volumen (metrisk):
1 ml
25 ml
Maks. Tryk:
100 psi
200 psi
Model-:
1001
1025
Tilslutningstype:
Luer-lås
Luerspids, cementeret
Artikelnummer. 17854292
Brand: Hamilton™ CAL81317
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til udtømning af både væsker og gasser
  • Kalibreret
  • Luer Tip Cemented Needle (LTN) eller PTFE Luer Lock (TLL)
  • Måler 22 med point style-2 (model 1001) og nål sælges separat (model 1025)
  • Gassteriliserbar
  • Præcisionsbearbejdet polymer stempelspids lavet af PTFE, som giver lækagefri tætning
  • Gastæt tilpasning gør det muligt for spidsen at tørre det indre af sprøjtebeholderen fri for prøve
  • Reducerer molekyleaflejring i sprøjte, når prøver har opløst eller suspenderet molekyler
  • Tilgængelige volumener: 1 mL og 25 mL
  • Nåle er 51 mm, medmindre brugeren er specificeret
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip), Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) Indre 0,181 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,016 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.41 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,028 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,35 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 4.61 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 9.02 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Til brug med (applikation) Ideel til udtømning af både væsker og gasser
Inkluderer Kalibreringscertifikat, der kan spores til NIST
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 200 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1001
Nålepunkt nummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 1 ml
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Luerspids, cementeret