Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprøjter
Artikelnummer. 17894312
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 ml
25 ml
Maks. Tryk:
100 psi
200 psi
Model-:
1001
1025
Tilslutningstype:
Luer-lås
Luerspids, cementeret
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Maks. Tryk Model- Tilslutningstype
17894312 25 ml 100 psi 1025 Luer-lås
17854292 1 ml 200 psi 1001 Luerspids, cementeret
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17894312 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. CAL82520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4350.00 DKK
    3922.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 427.07 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Ideel til udtømning af både væsker og gasser
  • Kalibreret
  • Luer Tip Cemented Needle (LTN) eller PTFE Luer Lock (TLL)
  • Måler 22 med point style-2 (model 1001) og nål sælges separat (model 1025)
  • Gassteriliserbar
  • Præcisionsbearbejdet polymer stempelspids lavet af PTFE, som giver lækagefri tætning
  • Gastæt tilpasning gør det muligt for spidsen at tørre det indre af sprøjtebeholderen fri for prøve
  • Reducerer molekyleaflejring i sprøjte, når prøver har opløst eller suspenderet molekyler
  • Tilgængelige volumener: 1 mL og 25 mL
  • Nåle er 51 mm, medmindre brugeren er specificeret
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip)
Diameter (engelsk) Indre 0,907 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1,07 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 23 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 27.1 mm
Til brug med (applikation) Ideel til udtømning af både væsker og gasser
Inkluderer Kalibreringscertifikat, der kan spores til NIST
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Tryk 100 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1025
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 25 ml
Tilslutningstype Luer-lås