Få mere at vide
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Purge and Trap GC sprøjter
Autoklaverbar:
Maks. Tryk:
100 psi
200 psi
Model-:
1005
1025
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Gastætte sprøjter med en PTFE-stempelspids, der skaber en tæt forbindelse mellem sprøjtens cylinder og stemplet, hvilket giver mulighed for væske- eller gasprøveudtagning. Fås i en volumen på 5 eller 25 ml.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Borosilikatglas (tønde), PTFE (tip) |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,907 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,07 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 23 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 27.1 mm |
| Til brug med (applikation) | Designet til analyse af drikkevandsprøver i henhold til EPA rense- og fældekoncentrationsteknikker |
| Inkluderer | Let at bruge drejeventil |
| Produkttype | Gastæt sprøjte |
| Maks. Tryk | 100 psi |
| Vis mere |